Furo[3,2-b]pyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H32966.03
H32966.06
H32966.03EA
119
EUR
H32966.03
H32966.06
Furo[3,2-b]pyridine 98%
Furo[3,2-b]pyridine
Purity: 98%
CAS No.: 272-62-8
Molecular Formula: C7H5NO
Formula Weight: 119.12
Refractive Index: 1.5753
Boiling Point: 79-80°/12mm
MDL No.: MFCD11870744
Formule:
C₇H₅NO Kookpunt: 79…80 °C (12 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD11870744 CAS nummer: 272-62-8 |