4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H33052.03
H33052.06
H33052.03EA
107
EUR
H33052.03
H33052.06
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine 98%
4-(1,3-Benzothiazol-2-yl)phenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 6278-73-5
Molecular Formula: C13H10N2S
Formula Weight: 226.30
Melting Point: 152-154°
MDL No.: MFCD00182896
Formule:
C₁₃H₁₀N₂S Smeltpunt: 152…154 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00182896 CAS nummer: 6278-73-5 |