(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33055.MD
H33055.03
H33055.MDEA
89.8
EUR
H33055.MD
H33055.03
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid 97%
(±)-2,2-Difluoro-1-methylcyclopropanecarboxylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 128073-33-6
Molecular Formula: C5H6F2O2
Formula Weight: 136.10
Melting Point: 62-64°
MDL No.: MFCD07777163
Formule:
C₅H₆F₂O₂ Smeltpunt: 62…64 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07777163 CAS nummer: 128073-33-6 |