1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33058.MD
H33058.03
H33058.06
H33058.MDEA
30.7
EUR
H33058.MD
H33058.03
H33058.06
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine 96%
1-Acetyl-4-(2',4'-difluorobenzoyl)piperidine
Purity: 96%
CAS No.: 84162-82-3
Molecular Formula: C14H15F2NO2
Formula Weight: 267.28
Melting Point: 97-98°
MDL No.: MFCD00179440
Formule:
C₁₄H₁₅F₂NO₂ Smeltpunt: 97…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00179440 CAS nummer: 84162-82-3 |