3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(1H-Pyrrol-1-yl)benzoic acid
H33124.03
H33124.09
H33124.03EA
85.5
EUR
H33124.03
H33124.09
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid 97%
3-Pyrrol-1-ylbenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 61471-45-2
Molecular Formula: C11H9NO2
Formula Weight: 187.20
Melting Point: 175-178°
MDL No.: MFCD02656610
Formule:
C₁₁H₉NO₂ Smeltpunt: 175…178 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02656610 CAS nummer: 61471-45-2 |