6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 6-Chloro-2-iodopyridin-3-ol
H33127.03 H33127.09
H33127.03EA 64.3 EUR
H33127.03 H33127.09
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine 98%
6-Chloro-2-iodo-3-hydroxypyridine
Purity: 98% CAS No.: 188057-26-3 Molecular Formula: C5H3ClIO Formula Weight: 255.44 Melting Point: 191-193° MDL No.: MFCD07636749
Formule: C₅H₃ClIO
Smeltpunt: 191…193 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07636749
CAS nummer: 188057-26-3