2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33175.03 H33175.06 H33175.14
H33175.03EA 29.8 EUR
H33175.03 H33175.06 H33175.14
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine 97%
2-Chloro-4,6-diphenyl-1,3,5-triazine
Purity: 97% CAS No.: 3842-55-5 Molecular Formula: C15H10ClN3 Formula Weight: 267.72 Melting Point: 138-140° MDL No.: MFCD05738885
Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
Smeltpunt: 138…140 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05738885
CAS nummer: 3842-55-5