4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33184.03
H33184.06
H33184.03EA
53.5
EUR
H33184.03
H33184.06
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-6,7,8,9-tetrahydro-5H-cyclohepta[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 40106-58-9
Molecular Formula: C11H11ClN2S
Formula Weight: 238.74
Melting Point: 64-66°
MDL No.: MFCD05865130
Formule:
C₁₁H₁₁ClN₂S Smeltpunt: 64…66 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05865130 CAS nummer: 40106-58-9 |