2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33203.03 H33203.06
H33203.03EA 86.5 EUR
H33203.03 H33203.06
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 1227628-83-2 Molecular Formula: C8H4F4O2 Formula Weight: 208.11 Refractive Index: 1.4455 MDL No.: MFCD16652440
Formule: C₈H₄F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652440
CAS nummer: 1227628-83-2