4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33260.MD
H33260.03
H33260.06
H33260.MDEA
32.8
EUR
H33260.MD
H33260.03
H33260.06
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine 96%
4-Chloro-5-(4-chlorophenyl)thieno[2,3-d]pyrimidine
Purity: 96%
CAS No.: 331761-46-7
Molecular Formula: C12H6Cl2N2S
Formula Weight: 281.16
Melting Point: 139.5-141°
MDL No.: MFCD01038375
Formule:
C₁₂H₆Cl₂N₂S Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01038375 CAS nummer: 331761-46-7 |