Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H33407.03
H33407.06
H33407.03EA
87.4
EUR
H33407.03
H33407.06
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate
Purity: 97%
CAS No.: 122684-33-7
Molecular Formula: C11H19NO4
Formula Weight: 229.28
Boiling Point: 105°/0.2mm
MDL No.: MFCD04038683
Formule:
C₁₁H₁₉NO₄ Kookpunt: 105 °C (0,2 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04038683 CAS nummer: 122684-33-7 |