5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
5-Bromo-3-iodopyridin-2(1H)-one, 5-Bromo-2-hydroxy-3-iodopyridine
H33495.03
H33495.06
H33495.14
H33495.03EA
19.9
EUR
H33495.03
H33495.06
H33495.14
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine 97%
5-Bromo-3-iodo-2-hydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 381233-75-6
Molecular Formula: C5H3BrINO
Formula Weight: 299.89
Melting Point: 226-227°
MDL No.: MFCD08688586
Formule:
C₅H₃BrINO Smeltpunt: 226…227 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08688586 CAS nummer: 381233-75-6 |