Palladium 5% on activated carbon paste (50% water) 5R437
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33537.03 H33537.09 H33537.18
H33537.03EA 27.1 EUR
H33537.03 H33537.09 H33537.18
Palladium 5% on activated carbon paste (50% water) 5R437
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 UN No.: UN1325 MDL No.: MFCD03457879
Formule: Pd
MW: 106.420 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011167
CAS nummer: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 1325
ADR: 4.1 III