3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33586.03
H33586.06
H33586.03EA
72
EUR
H33586.03
H33586.06
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 88740-77-6
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 59-63°
MDL No.: MFCD06660331
Formule:
C₉H₈ClFO₂ Smeltpunt: 59…63 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD06660331 CAS nummer: 88740-77-6 |