3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33592.03
H33592.06
H33592.03EA
55.7
EUR
H33592.03
H33592.06
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 881190-93-8
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 56-59°
MDL No.: MFCD04116056
Formule:
C₉H₈ClFO₂ Smeltpunt: 56…59 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04116056 CAS nummer: 881190-93-8 |