3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33646.03
H33646.06
H33646.03EA
38.3
EUR
H33646.03
H33646.06
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(4-n-Propoxyphenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3243-40-1
Molecular Formula: C12H16O3
Formula Weight: 208.26
Melting Point: 94-99°
MDL No.: MFCD00484121
Formule:
C₁₂H₁₆O₃ Smeltpunt: 94…99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00484121 CAS nummer: 3243-40-1 |