3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Nitrohydrocinnamic Acid, 3-(4-Nitrophenyl)propanoic acid
H33663.09 H33663.18
H33663.09EA 103 EUR
H33663.09 H33663.18
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Nitrophenyl)propionic acid
Purity: 96% CAS No.: 16642-79-8 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.17 Melting Point: 164-168° MDL No.: MFCD00126834
Formule: C₉H₉NO₄
MW: 195.17 g/mol
Smeltpunt: 164…168 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00126834
CAS nummer: 16642-79-8