4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33690.03
H33690.06
H33690.03EA
134
EUR
H33690.03
H33690.06
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde 97%
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 473528-88-0
Molecular Formula: C5H5BrN2O
Formula Weight: 189.01
Melting Point: 97-98°
MDL No.: MFCD03074341
Formule:
C₅H₅BrN₂O Smeltpunt: 97…98 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD03074341 CAS nummer: 473528-88-0 |