Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ethyl 3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
H33756.03 H33756.06
H33756.03EA 29.4 EUR
H33756.03 H33756.06
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate 96%
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropanoate
Purity: 97% CAS No.: 24922-02-9 Molecular Formula: C8H12O3 Formula Weight: 156.18 Boiling Point: 73°/1mm MDL No.: MFCD00184570
Formule: C₈H₁₂O₃
Kookpunt: 73 °C (1 mmHg)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00184570
CAS nummer: 24922-02-9