3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33795.03
H33795.06
H33795.03EA
69.4
EUR
H33795.03
H33795.06
3-(1-Naphthyl)propionic acid 96%
3-(1-Naphthyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 3243-42-3
Molecular Formula: C13H12O2
Formula Weight: 200.24
Melting Point: 155-159°
MDL No.: MFCD00033058
Formule:
C₁₃H₁₂O₂ Smeltpunt: 155…159 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00033058 CAS nummer: 3243-42-3 |