Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H33823.03 H33823.06
H33823.03EA 92 EUR
H33823.03 H33823.06
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-5-phenylthiophene-3-carboxylate
Purity: 97% CAS No.: 4815-34-3 Molecular Formula: C13H13NO2S Formula Weight: 247.32 Melting Point: 121-123° MDL No.: MFCD01829801
Formule: C₁₃H₁₃NO₂S
Smeltpunt: 121…123 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01829801
CAS nummer: 4815-34-3