1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33830.03
H33830.06
H33830.03EA
84.9
EUR
H33830.03
H33830.06
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride 96%
1-Chloromethyl-1H-1,2,4-triazole hydrochloride
Purity: 96%
CAS No.: 84387-62-2
Molecular Formula: C3H4ClN3.HCl
Formula Weight: 154.00
Melting Point: 138-145°
MDL No.: MFCD00964947
Formule:
C₃H₄ClN₃·HCl Smeltpunt: 138…145 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00964947 CAS nummer: 84387-61-1 |