3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H33997.09
H33997.03
H33997.09EA
213
EUR
H33997.09
H33997.03
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine 97%
3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 68981-86-2
Molecular Formula: C10H12N2O
Formula Weight: 176.22
Melting Point: 25-27°
MDL No.: MFCD01313220
Formule:
C₁₀H₁₂N₂O Smeltpunt: 25…27 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01313220 CAS nummer: 68981-86-2 |