8-Methoxyjulolidine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H34100.03 H34100.09
H34100.03EA 21 EUR
H34100.03 H34100.09
8-Methoxyjulolidine 95%
8-Methoxyjulolidine
Purity: 95% CAS No.: 63468-83-7 Molecular Formula: C13H17NO Formula Weight: 203.28 MDL No.: MFCD00037096
Formule: C₁₃H₁₇NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00037096
CAS nummer: 63468-83-7