Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34116.03
H34116.06
H34116.03EA
39.3
EUR
H34116.03
H34116.06
Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate 96%
Ethyl-2-amino-5,6,7,8-tetrahydro-4H-cyclohepta[b]thiophene-3-carboxylate
Purity: 96%
CAS No.: 40106-13-6
Molecular Formula: C12H17NO2S
Formula Weight: 239.33
Melting Point: 87-88°
MDL No.: MFCD00216932
Formule:
C₁₂H₁₇NO₂S Smeltpunt: 87…88 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00216932 CAS nummer: 40106-13-6 |