1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34157.MD
H34157.03
H34157.06
H34157.MDEA
31.1
EUR
H34157.MD
H34157.03
H34157.06
1-Methylindole-3-carbonitrile 96%
1-Methylindole-3-carbonitrile
Purity: 96%
CAS No.: 24662-37-1
Molecular Formula: C10H8N2
Formula Weight: 156.19
Melting Point: 55-56°
MDL No.: MFCD00466602
Formule:
C₁₀H₈N₂ Smeltpunt: 55…56 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00466602 CAS nummer: 24662-37-1 |