2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34191.03
H34191.06
H34191.03EA
78.4
EUR
H34191.03
H34191.06
2-Amino-5-iodonicotinonitrile 97%
2-Amino-5-iodonicotinonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1347815-41-1
Molecular Formula: C6H4IN3
Formula Weight: 245.02
Melting Point: 193-197°
UN No.: UN3439
MDL No.: MFCD20040120
Formule:
C₆H₄IN₃ Smeltpunt: 193…197 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD20040120 CAS nummer: 1347815-41-1 ADR: 6.1,III |