3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34205.03
H34205.06
H34205.03EA
36.2
EUR
H34205.03
H34205.06
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid 96%
3-(4-Chloro-3-fluorophenyl)propionic acid
Purity: 96%
CAS No.: 881189-65-7
Molecular Formula: C9H8ClFO2
Formula Weight: 202.61
Melting Point: 80-84°
MDL No.: MFCD04116058
Formule:
C₉H₈ClFO₂ Smeltpunt: 80…84 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04116058 CAS nummer: 881189-65-7 |