3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulphonate 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H34253.MDEA 67.9 EUR
H34253.MD H34253.03
3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulphonate 97%
3-(Di-tert-butylphosphonium)propane sulphonate
Formule: C₁₁H₂₅O₃PS
MW: 268,35 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12546062
CAS nummer: 1055888-89-5