2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H34325.03
H34325.06
H34325.03EA
70
EUR
H34325.03
H34325.06
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxybenzenesulphonyl chloride
Purity: 96%
CAS No.: 68800-33-9
Molecular Formula: C8H9ClO3S
Formula Weight: 220.67
Melting Point: 60-64°
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD08706420
Formule:
C₈H₉ClO₃S Smeltpunt: 60…64 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08706420 CAS nummer: 68800-33-9 ADR: 8,II |