2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34381.03
H34381.09
H34381.03EA
54.4
EUR
H34381.03
H34381.09
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-Chloro-1H-indole-3-carbaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 5059-30-3
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: ca 212° dec.
MDL No.: MFCD00111620
Formule:
C₉H₆ClNO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00111620 CAS nummer: 5059-30-3 |