4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H34399.MD H34399.03 H34399.06
H34399.MDEA 33.1 EUR
H34399.MD H34399.03 H34399.06
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride 96%
4-(2-Thienyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 96% CAS No.: 209592-91-6 Molecular Formula: C10H7ClO2S2 Formula Weight: 258.75 Melting Point: 107-108° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD11655569
Formule: C₁₀H₇ClO₂S₂
MW: 258.75 g/mol
Smeltpunt: 107…108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11655569
CAS nummer: 209592-91-6
ADR: 8 II