3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
H34406.03
H34406.09
H34406.03EA
35.1
EUR
H34406.03
H34406.09
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Bromophenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 114382-20-6
Molecular Formula: C9H7BrN2
Formula Weight: 223.07
Melting Point: 130-132°
MDL No.: MFCD01940435
Formule:
C₉H₇BrN₂ Smeltpunt: 130…132 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01940435 CAS nummer: 114382-20-6 |