3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H34492.03
H34492.06
H34492.03EA
37.5
EUR
H34492.03
H34492.06
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Purity: 97%
CAS No.: 59843-63-9
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Melting Point: 82-84°
MDL No.: MFCD02091524
Formule:
C₁₀H₁₀N₂O Smeltpunt: 82…84 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD02091524 CAS nummer: 59843-63-9 |