6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50042.03 H50042.MD
H50042.03EA 328 EUR
H50042.03 H50042.MD
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Purity: 98% CAS No.: 72754-05-3 Molecular Formula: C8H5BrN2O Formula Weight: 225.05 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD07781151
Formule: C₈H₅BrN₂O
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11226504
CAS nummer: 72754-05-3