7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 7-Azaindole-5-boronic Acid Pinacol Ester
H50044.03 H50044.MD
H50044.03EA 121 EUR
H50044.03 H50044.MD
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester 97%
7-Azaindole-5-boronic acid pinacol ester
Purity: 97% CAS No.: 754214-56-7 Molecular Formula: C13H17BN2O2 Formula Weight: 244.10 Melting Point: 241-245° MDL No.: MFCD08060937
Formule: C₁₃H₁₇BN₂O₂
MW: 244.101 g/mol
Smeltpunt: 241…245 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08060937
CAS nummer: 754214-56-7