3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50063.03
H50063.06
H50063.03EA
126
EUR
H50063.03
H50063.06
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid 95%
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Purity: 95%
CAS No.: 131674-41-4
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
MDL No.: MFCD07781156
Formule:
C₉H₉NO₃ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07781156 CAS nummer: 131674-41-4 |