Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50074.03 H50074.MD
H50074.03EA 200 EUR
H50074.03 H50074.MD
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde 97%
Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 362661-83-4 Molecular Formula: C8H6N2O Formula Weight: 146.15 Melting Point: 83-86° MDL No.: MFCD06739029
Formule: C₈H₆N₂O
Smeltpunt: 83…86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06739029
CAS nummer: 362661-83-4