5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Amino-5-(aminomethyl)pyridine, 2-BOC protected, 2-(Boc-amino)-5-(aminomethyl)pyridine
H50078.03
H50078.06
H50078.03EA
143
EUR
H50078.03
H50078.06
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine 97%
5-Aminomethyl-2-(boc-amino)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 187237-37-2
Molecular Formula: C11H17N3O2
Formula Weight: 223.28
Melting Point: 132-134°
MDL No.: MFCD07781132
Formule:
C₁₁H₁₇N₃O₂ Smeltpunt: 132…134 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07781132 CAS nummer: 187237-37-2 |