5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50173.03
H50173.MD
H50173.03EA
154
EUR
H50173.03
H50173.MD
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde 96%
5-Benzyloxy-6-azaindole-3-carboxaldehyde
Purity: 96%
CAS No.: 56795-92-7
Molecular Formula: C15H12N2O2
Formula Weight: 252.28
MDL No.: MFCD00191784
Formule:
C₁₅H₁₂N₂O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191784 CAS nummer: 56795-92-7 |