Boc-Cys(Et)-OH
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H50216.03 H50216.06
H50216.03EA 86 EUR
H50216.03 H50216.06
Boc-Cys(Et)-OH
Boc-Cys(Et)-OH
CAS No.: 16947-82-3 Molecular Formula: C10H19NO4S Formula Weight: 249.33 MDL No.: MFCD00076919
Formule: C₁₀H₁₉NO₄S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00076919
CAS nummer: 16947-82-3