N-Methyl-2-phenoxyethanamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
H50258.03 H50258.MD
H50258.03EA 247 EUR
H50258.03 H50258.MD
N-Methyl-2-phenoxyethanamine 98%
N-Methyl-2-phenoxyethanamine
Purity: 98% CAS No.: 37421-04-8 Molecular Formula: C9H13NO Formula Weight: 151.21 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00085690
Formule: C₉H₁₃NO
MW: 151.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00085690
CAS nummer: 37421-04-8
ADR: 8 III