4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Methylsulphonyl)benzene-1-sulphonyl chloride
H50264.03 H50264.06
H50264.03EA 61.5 EUR
H50264.03 H50264.06
4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(Methylsulphonyl)benzenesulphonyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 82964-91-8 Molecular Formula: C7H7ClO4S2 Formula Weight: 254.71 Melting Point: 158-163° UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00216486
Formule: C₇H₇ClO₄S₂
MW: 254.699 g/mol
Smeltpunt: 158…163 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00216486
CAS nummer: 82964-91-8
ADR: 8 III