4-(Dimethylamino)butylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H50276.03
H50276.06
H50276.03EA
88.7
EUR
H50276.03
H50276.06
4-(Dimethylamino)butylamine 98%
4-(Dimethylamino)butylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3529-10-0
Molecular Formula: C6H16N2
Formula Weight: 116.21
Refractive Index: 1.4400
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD00047977
Formule:
C₆H₁₆N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00047977 CAS nummer: 3529-10-0 EINECS: 222-559-1 ADR: 8,III |