4-(Diethylamino)butylamine 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N1,N1-Diethylbutane-1,4-diamine
H50278.03 H50278.06
H50278.03EA 91 EUR
H50278.03 H50278.06
4-(Diethylamino)butylamine 96%
4-(Diethylamino)butylamine
Purity: 96% CAS No.: 27431-62-5 Molecular Formula: C8H20N2 Formula Weight: 144.26 Boiling Point: 72-24°/10mm UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00014836
Formule: C₈H₂₀N₂
MW: 144.26 g/mol
Kookpunt: 72…24 °C (10 mmHg)
Dichtheid: 0.83
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014836
CAS nummer: 27431-62-5
EINECS: 248-456-1
ADR: 8 III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable