N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H50291.03
H50291.MD
H50291.03EA
256
EUR
H50291.03
H50291.MD
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine 98%
N1,N1-Dimethyl-1-phenyl-1,2-ethanediamine
Purity: 98%
CAS No.: 6342-21-8
Molecular Formula: C10H16N2
Formula Weight: 164.25
UN No.: UN2735
MDL No.: MFCD01631934
Formule:
C₁₀H₁₆N₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01631934 CAS nummer: 6342-21-8 ADR: 8,III |