N-Boc-1,3-propanediamine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-(3-Aminopropyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(3-Aminopropyl)carbamate, N-Boc-1,3-propanediamine, tert-Butyl (3-aminopropyl)carbamate, N-1-Boc-1,3-diaminopropane·HCl, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,3-propanediamine, N-Boc-1,3-diaminopropane
H50304.03
H50304.06
H50304.03EA
38.4
EUR
H50304.03
H50304.06
N-Boc-1,3-propanediamine 95%
N-Boc-1,3-propanediamine
Purity: 95%
CAS No.: 75178-96-0
Molecular Formula: C8H18N2O2
Formula Weight: 174.24
Melting Point: ca 22°
UN No.: UN3259
MDL No.: MFCD00210021
Formule:
C₈H₁₈N₂O₂ Smeltpunt: ∼ 22 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00210021 CAS nummer: 75178-96-0 ADR: 8,III |