1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H50317.03
H50317.MD
H50317.03EA
143
EUR
H50317.03
H50317.MD
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 96%
1-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Purity: 96%
CAS No.: 25016-20-0
Molecular Formula: C5H6N2O2
Formula Weight: 126.11
Odour: Odourless
Melting Point: 146-156°
MDL No.: MFCD00464254
Formule:
C₅H₆N₂O₂ Smeltpunt: 146…156 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00464254 CAS nummer: 25016-20-0 |