4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-(Pyrrolidin-1-yl)butan-1-amine
H50323.03 H50323.06
H50323.03EA 56.7 EUR
H50323.03 H50323.06
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine 98%
4-(1-Pyrrolidinyl)-1-butylamine
Purity: 98% CAS No.: 24715-90-0 Molecular Formula: C8H18N2 Formula Weight: 142.25 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00192591
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142.25 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192591
CAS nummer: 24715-90-0
ADR: 8 III