1-Naphthylacetyl chloride 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
H50386.03
H50386.06
H50386.03EA
90.9
EUR
H50386.03
H50386.06
1-Naphthylacetyl chloride 95%
1-Naphthylacetyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 5121-00-6
Molecular Formula: C12H9ClO
Formula Weight: 204.66
Refractive Index: 1.6210
Odour: Pungent
Boiling Point: 130°/0.6mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00175852
Formule:
C₁₂H₉ClO Kookpunt: 130 °C (0,6 mmHg) Dichtheid: 1,23 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00175852 CAS nummer: 5121-00-6 ADR: 8,II |